Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl] sulphate
Proveedor: Apollo Scientific
PC450078-1G PC450078-250MG
APOSPC450078-1GEA 285 EUR
APOSPC450078-1G APOSPC450078-250MG
Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl] sulphate
Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl] sulphate
Formula: C₁₄H₈F₆O₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24842696
Núm. CAS: 1417220-66-6