Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)orthoformate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-[Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)methoxy]-1,1,1,2,2-pentafluoropropane
PC450081-1G PC450081-5G
APOSPC450081-1GEA 284 EUR
APOSPC450081-1G APOSPC450081-5G
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)orthoformate
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)orthoformate
Formula: C₁₀H₇F₁₅O₃
MW: 460,137 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22123976
Núm. CAS: 917379-07-8