1,1,1,2,2,5,5,6,6,6-Decafluoro-3-iodohexane
Proveedor: Apollo Scientific
PC450084-1G PC450084-250MG
APOSPC450084-1GEA 285 EUR
APOSPC450084-1G APOSPC450084-250MG
1,1,1,2,2,5,5,6,6,6-Decafluoro-3-iodohexane
1,1,1,2,2,5,5,6,6,6-Decafluoro-3-iodohexane
Formula: C₆H₃F₁₀I
MW: 391,977 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28136374
Núm. CAS: 1980048-98-3