(Trifluoromethanesulphonyl)methane
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Trifluoro(methanesulphonyl)methane
PC450086-1G PC450086-5G
APOSPC450086-1GEA 285 EUR
APOSPC450086-1G APOSPC450086-5G
(Trifluoromethanesulphonyl)methane
(Trifluoromethanesulphonyl)methane
Formula: C₂H₃F₃O₂S
MW: 148,104 g/mol
Pto. Ebullición: 130 °C
Densidad: 1,5141 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18916802
Núm. CAS: 421-82-9