N,O-Bis(2,2,2-trifluoroethyl)-4-aminophenol
Proveedor: Apollo Scientific
PC450089-1G PC450089-250MG
APOSPC450089-1GEA 226 EUR
APOSPC450089-1G APOSPC450089-250MG
N,O-Bis(2,2,2-trifluoroethyl)-4-aminophenol
N,O-Bis(2,2,2-trifluoroethyl)-4-aminophenol
Formula: C₁₀H₉F₆NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18074427
Núm. CAS: 1309602-67-2