(1,1-Difluoroethyl)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450090-1G PC450090-5G
APOSPC450090-1GEA 307 EUR
APOSPC450090-1G APOSPC450090-5G
(1,1-Difluoroethyl)benzene
(1,1-Difluoroethyl)benzene
Formula: C₈H₈F₂
MW: 142,146 g/mol
Pto. Ebullición: 67 °C (47 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11975315
Núm. CAS: 657-35-2
UN: 1993
ADR: 3,III