1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorooctane pentyl ether
Proveedor: Apollo Scientific
PC450094-1G
PC450094-5G
APOSPC450094-1GEA
72.7
EUR
APOSPC450094-1G
APOSPC450094-5G
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorooctane pentyl ether
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorooctane pentyl ether
Formula:
C₁₃H₁₅F₁₃O MW: 434,237 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16619395 Núm. CAS: 1193009-93-6 |