Methyl 5-bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentanoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450095-1G PC450095-5G
APOSPC450095-1GEA 94.4 EUR
APOSPC450095-1G APOSPC450095-5G
Methyl 5-bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentanoate
Methyl 5-bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentanoate
Formula: C₆H₇BrF₄O₂
Pto. Ebullición: 71…73 °C (8 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18074352
Núm. CAS: 1309602-78-5