2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl difluoromethylether 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450102-1G PC450102-250MG
APOSPC450102-1GEA 546 EUR
APOSPC450102-1G APOSPC450102-250MG
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl difluoromethylether 97%
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl difluoromethylether
Formula: C₆H₄F₁₀O
MW: 282,079 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27918474
Núm. CAS: 742063-29-2