Bis(nonafluorobutylsulphonyl)methane
Proveedor: Apollo Scientific
PC450104-1G PC450104-250MG
APOSPC450104-1GEA 723 EUR
APOSPC450104-1G APOSPC450104-250MG
Bis(nonafluorobutylsulphonyl)methane
Bis(nonafluorobutylsulphonyl)methane
Formula: C₉H₂F₁₈O₄S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20489412
Núm. CAS: 29214-37-7