2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl difluoromethylether
Proveedor: Apollo Scientific
PC450111-1G PC450111-250MG
APOSPC450111-1GEA 227 EUR
APOSPC450111-1G APOSPC450111-250MG
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl difluoromethylether
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl difluoromethylether
Formula: C₅H₃F₉O
MW: 250,062 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27918473
Núm. CAS: 50428-19-8