4-Cyano-2-nitro-5-(trifluoromethyl)trifluoroacetanilide
Proveedor: Apollo Scientific
PC450113-1G PC450113-250MG
APOSPC450113-1GEA 546 EUR
APOSPC450113-1G APOSPC450113-250MG
4-Cyano-2-nitro-5-(trifluoromethyl)trifluoroacetanilide
4-Cyano-2-nitro-5-(trifluoromethyl)trifluoroacetanilide
Formula: C₁₀H₃F₆N₃O₃
MW: 327,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18074384
Núm. CAS: 1155800-48-8