Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)ether
Proveedor: Apollo Scientific
PC450115-1G PC450115-5G
APOSPC450115-1GEA 190 EUR
APOSPC450115-1G APOSPC450115-5G
Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)ether
Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)ether
Formula: C₆H₄F₁₀O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22123959
Núm. CAS: 1691-22-1