5-Bromo-1,1,1-trifluoropentane
Proveedor: Apollo Scientific
PC450116-1G PC450116-5G
APOSPC450116-1GEA 157 EUR
APOSPC450116-1G APOSPC450116-5G
5-Bromo-1,1,1-trifluoropentane
5-Bromo-1,1,1-trifluoropentane
Formula: C₅H₈BrF₃
MW: 205,016 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07780194
Núm. CAS: 54932-74-0