3-(Chlorodifluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450117-1G PC450117-5G
APOSPC450117-1GEA 31.9 EUR
APOSPC450117-1G APOSPC450117-5G
3-(Chlorodifluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
3-(Chlorodifluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₅H₅ClF₂N₂
MW: 166,556 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04969954
Núm. CAS: 321998-14-5