2,2-Difluoro-(2H)-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
PC450120-1G PC450120-250MG
APOSPC450120-1GEA 579 EUR
APOSPC450120-1G APOSPC450120-250MG
2,2-Difluoro-(2H)-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
2,2-Difluoro-(2H)-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Formula: C₈H₅F₂NOS
MW: 201.193 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12404008
Núm. CAS: 1216262-47-3