Perfluoro(2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecan)amide
Proveedor: Apollo Scientific
PC450122-1G PC450122-5G
APOSPC450122-1GEA 241 EUR
APOSPC450122-1G APOSPC450122-5G
Perfluoro(2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecan)amide
Perfluoro(2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecan)amide
Formula: C₁₂H₂F₂₃NO₄
Pto. Ebullición: 94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19442118
Núm. CAS: 51445-02-4