(R)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450123-1G PC450123-250MG
APOSPC450123-1GEA 889 EUR
APOSPC450123-1G APOSPC450123-250MG
(R)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
(R)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Formula: C₉H₁₂FNO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16293363
Núm. CAS: 1213398-74-3