4,6-Bis(trifluoromethyl)-2(1H)-pyrimidinone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450124-1G PC450124-250MG
APOSPC450124-1GEA 691 EUR
APOSPC450124-1G APOSPC450124-250MG
4,6-Bis(trifluoromethyl)-2(1H)-pyrimidinone
4,6-Bis(trifluoromethyl)-2(1H)-pyrimidinone
Formula: C₆H₂F₆N₂O
MW: 232,083 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25978116
Núm. CAS: 193068-48-3