2-Chloro-5-fluoro-4-thiocyanopyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
PC450126-1G PC450126-5G
APOSPC450126-1GEA 199 EUR
APOSPC450126-1G APOSPC450126-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-thiocyanopyrimidine
2-Chloro-5-fluoro-4-thiocyanopyrimidine
Formula: C₅HClFN₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18072176
Núm. CAS: 112889-53-9