2-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazole
Proveedor: Apollo Scientific
PC450127-1G PC450127-5G
APOSPC450127-1GEA 141 EUR
APOSPC450127-1G APOSPC450127-5G
2-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazole
2-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazole
Formula: C₈H₄F₃NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065209
Núm. CAS: 14468-40-7