Ethyl (2,2,2-trifluoroethyl) carbonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450128-1G PC450128-5G
APOSPC450128-1GEA 0 EUR
APOSPC450128-1G APOSPC450128-5G
Ethyl (2,2,2-trifluoroethyl) carbonate
Ethyl (2,2,2-trifluoroethyl) carbonate
Formula: C₅H₇F₃O₃
MW: 172,102 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28054294
Núm. CAS: 156783-96-9
UN: 3272
ADR: 3,III