5,5,5-Trifluoropentan-2-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450130-1G PC450130-5G
APOSPC450130-1GEA 0 EUR
APOSPC450130-1G APOSPC450130-5G
5,5,5-Trifluoropentan-2-ol
5,5,5-Trifluoropentan-2-ol
Formula: C₅H₉F₃O
Pto. Ebullición: 130…131 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD20353526
Núm. CAS: 352-58-9