4-[(2,2,2-Trifluoroethyl)amino]phenol
Proveedor: Apollo Scientific
PC450131-1G PC450131-5G
APOSPC450131-1GEA 162 EUR
APOSPC450131-1G APOSPC450131-5G
4-[(2,2,2-Trifluoroethyl)amino]phenol
4-[(2,2,2-Trifluoroethyl)amino]phenol
Formula: C₈H₈F₃NO
MW: 191.15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18074381
Núm. CAS: 1011805-88-1