(S)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC450132-1G PC450132-250MG
APOSPC450132-1GEA 579 EUR
APOSPC450132-1G APOSPC450132-250MG
(S)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
(S)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Formula: C₉H₁₂FNO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16294167
Núm. CAS: 1149383-12-9