4-Cyano-3-(trifluoromethyl)trifluoroacetanilide

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: N-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide

PC450133-1G PC450133-250MG
APOSPC450133-1GEA 369 EUR
APOSPC450133-1G APOSPC450133-250MG
4-Cyano-3-(trifluoromethyl)trifluoroacetanilide
4-Cyano-3-(trifluoromethyl)trifluoroacetanilide
Formula: C₁₀H₄F₆N₂O
MW: 282,142 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18074383
Núm. CAS: 1155800-45-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR