1-Bromo-1,1-difluoro-2,4-pentanedione
Proveedor: Apollo Scientific
PC450135-1G PC450135-5G
APOSPC450135-1GEA 109 EUR
APOSPC450135-1G APOSPC450135-5G
1-Bromo-1,1-difluoro-2,4-pentanedione
1-Bromo-1,1-difluoro-2,4-pentanedione
Formula: C₅H₅BrF₂O₂
MW: 214,993 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18074350
Núm. CAS: 164342-73-8