2,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-benzimidazolyl-6-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450136-1G PC450136-250MG
APOSPC450136-1GEA 575 EUR
APOSPC450136-1G APOSPC450136-250MG
2,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-benzimidazolyl-6-carboxylic acid
2,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-benzimidazolyl-6-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₄F₆N₂O₂
MW: 298,141 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18072173
Núm. CAS: 1309602-77-4