2,3,3,3-Tetrafluoro-1-iodopropene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450142-1G PC450142-5G
APOSPC450142-1GEA 328 EUR
APOSPC450142-1G APOSPC450142-5G
2,3,3,3-Tetrafluoro-1-iodopropene 95%
2,3,3,3-Tetrafluoro-1-iodopropene
Formula: C₃HF₄I
MW: 239,938 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784213
Núm. CAS: 672339-38-7