(S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Difluorophenylmethylcarbinol
PC450145-1G PC450145-250MG PC450145-5G
APOSPC450145-1GEA 354 EUR
APOSPC450145-1G APOSPC450145-250MG APOSPC450145-5G
(S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanol
(S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₈F₂O
MW: 158,145 g/mol
Pto. de inflamación: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18072180
Núm. CAS: 692732-03-9