6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
PC450148-1G PC450148-5G
APOSPC450148-1GEA 328 EUR
APOSPC450148-1G APOSPC450148-5G
6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₉H₄F₆N₂O
MW: 270,131 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18074397
Núm. CAS: 113638-38-3