3-Bromo-2-fluoroprop-1-ene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450149-1G PC450149-250MG PC450149-5G
APOSPC450149-1GEA 0 EUR
APOSPC450149-1G APOSPC450149-250MG APOSPC450149-5G
3-Bromo-2-fluoroprop-1-ene
3-Bromo-2-fluoroprop-1-ene
Formula: C₃H₄BrF
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20492668
Núm. CAS: 35386-83-5
UN: 1993
ADR: 3,III