2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine hydrochloride, 1-[2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine hydrochloride
PC450151-25G
PC450151-5G
PC450151-1G
APOSPC450151-25GEA
336
EUR
APOSPC450151-25G
APOSPC450151-5G
APOSPC450151-1G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine hydrochloride
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine hydrochloride
Formula:
C₈H₇F₄N·ClH |
Número MDL:
MFCD08437622 Núm. CAS: 643088-07-7 |