Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)orthoformate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450152-5G PC450152-1G
APOSPC450152-5GEA 460 EUR
APOSPC450152-5G APOSPC450152-1G
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)orthoformate 97%
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)orthoformate
Formula: C₁₀H₁₀F₁₂O₃
Pto. Ebullición: 223 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22123981
Núm. CAS: 21983-88-0