Perfluoro(4-methyl-2-pentenoic acid)
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (E)-Perfluoro(4-methylpent-2-enoic acid), Hexafluoro-4-(trifluoromethyl)pent-2-enoic acid, Nonafluoro(4-methylpent-2-enoic acid), 4-(Trifluoromethyl)hexafluoropent-2-enoic acid
PC450153-1G
APOSPC450153-1GEA 87.3 EUR
APOSPC450153-1G
Perfluoro(4-methyl-2-pentenoic acid)
Perfluoro(4-methyl-2-pentenoic acid)
Formula: C₆HF₉O₂
MW: 276,06 g/mol
Pto. de fusión: 173…174 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153286
Núm. CAS: 239795-58-5
UN: 3265
ADR: 8,III