4-Bromo-4,4-difluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
Proveedor: Apollo Scientific
PC450154-1G PC450154-250MG
APOSPC450154-1GEA 116 EUR
APOSPC450154-1G APOSPC450154-250MG
4-Bromo-4,4-difluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
4-Bromo-4,4-difluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
Formula: C₁₀H₇BrF₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18074362
Núm. CAS: 1032273-54-3