5,6-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
PC450156-1G
PC450156-5G
PC450156-250MG
APOSPC450156-1GEA
323
EUR
APOSPC450156-1G
APOSPC450156-5G
APOSPC450156-250MG
5,6-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
5,6-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formula:
C₁₀H₉F₃N₂ Pto. de fusión: 235…238 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00022676 Núm. CAS: 1799-79-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |