(S)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol
Proveedor: Apollo Scientific
PC450161-1G PC450161-5G
APOSPC450161-1GEA 357 EUR
APOSPC450161-1G APOSPC450161-5G
(S)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol
(S)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₈F₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09863749
Núm. CAS: 126534-40-5