6-Chloro-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
PC450163-1G PC450163-5G
APOSPC450163-1GEA 183 EUR
APOSPC450163-1G APOSPC450163-5G
6-Chloro-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-Chloro-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₃ClF₄N₂
MW: 238,569 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01658447
Núm. CAS: 89426-96-0