Sodium 2,4,5-trifluorophenylacetate
Proveedor: Apollo Scientific
PC450165-1G PC450165-5G
APOSPC450165-1GEA 139 EUR
APOSPC450165-1G APOSPC450165-5G
Sodium 2,4,5-trifluorophenylacetate
Sodium 2,4,5-trifluorophenylacetate
Formula: C₈H₄F₃O₂·Na
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28054314
Núm. CAS: 1980063-39-5