5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
PC450168-1G PC450168-5G
APOSPC450168-1GEA 183 EUR
APOSPC450168-1G APOSPC450168-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₄ClF₃N₂
MW: 220,579 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00808236
Núm. CAS: 656-49-5