1-Allyl-2-(trifluoromethyl)benzimidazole

Proveedor: Apollo Scientific

PC450171-1G PC450171-250MG
APOSPC450171-1GEA 285 EUR
APOSPC450171-1G APOSPC450171-250MG
1-Allyl-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
1-Allyl-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
Formula: C₁₁H₉F₃N₂
MW: 226,198 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02102641
Núm. CAS: 139591-03-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR