Methyl 4,4,5,5,6,6,6-heptafluorohexanoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC450172-1G PC450172-5G
APOSPC450172-1GEA 139 EUR
APOSPC450172-1G APOSPC450172-5G
Methyl 4,4,5,5,6,6,6-heptafluorohexanoate
Methyl 4,4,5,5,6,6,6-heptafluorohexanoate
Formula: C₇H₇F₇O₂
MW: 256,118 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20489375
Núm. CAS: 2070-60-2
UN: 3272
ADR: 3,III