2,4,6-Tris(perfluoropentyl)-s-triazine
Proveedor: Apollo Scientific
PC450174-1G
PC450174-250MG
APOSPC450174-1GEA
328
EUR
APOSPC450174-1G
APOSPC450174-250MG
2,4,6-Tris(perfluoropentyl)-s-triazine
2,4,6-Tris(perfluoropentyl)-s-triazine
Formula:
C₁₈F₃₃N₃ MW: 885,16 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18074371 Núm. CAS: 23790-50-3 |