1,1,1,5,5,5-Hexafluoropentane
Proveedor: Apollo Scientific
PC450178-1G PC450178-5G
APOSPC450178-1GEA 285 EUR
APOSPC450178-1G APOSPC450178-5G
1,1,1,5,5,5-Hexafluoropentane
1,1,1,5,5,5-Hexafluoropentane
Formula: C₅H₆F₆
MW: 180,092 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18074322
Núm. CAS: 66711-82-8