1-(3-Fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluorophenyl)ethanol
PC450180-1G PC450180-5G
APOSPC450180-1GEA 139 EUR
APOSPC450180-1G APOSPC450180-5G
1-(3-Fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
1-(3-Fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Formula: C₈H₆F₄O
MW: 194,126 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16067876
Núm. CAS: 81577-10-8