5,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC450181-1G PC450181-5G
APOSPC450181-1GEA 259 EUR
APOSPC450181-1G APOSPC450181-5G
5,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
5,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₃Cl₂F₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01658509
Núm. CAS: 2338-25-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II