2-[2-(2,2,3,3-Tetrafluoropropoxy)ethoxy]ethan-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
PC450182-250MG PC450182-5G
APOSPC450182-250MGEA 58.2 EUR
APOSPC450182-250MG APOSPC450182-5G
2-[2-(2,2,3,3-Tetrafluoropropoxy)ethoxy]ethan-1-ol
2-[2-(2,2,3,3-Tetrafluoropropoxy)ethoxy]ethan-1-ol
Formula: C₇H₁₂F₄O₃
MW: 220,162 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24842563
Núm. CAS: 1435806-79-3