(1,2-Dibromo-2,2-difluoroethyl)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
PC450183-1G PC450183-250MG PC450183-5G
APOSPC450183-1GEA 272 EUR
APOSPC450183-1G APOSPC450183-250MG APOSPC450183-5G
(1,2-Dibromo-2,2-difluoroethyl)benzene
(1,2-Dibromo-2,2-difluoroethyl)benzene
Formula: C₈H₆Br₂F₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23134586
Núm. CAS: 384-63-4