1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450184-1G PC450184-5G
APOSPC450184-1GEA 405 EUR
APOSPC450184-1G APOSPC450184-5G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether 95%
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether
Formula: C₇H₃F₁₃O
Pto. Ebullición: 105 °C
Densidad: 1,6292 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22123962
Núm. CAS: 1184-97-0
UN: 3271
ADR: 3,III